Learn More
Corning™ Einfache wiederverwendbare kurze Stieltrichter aus Kunststoff
Die langlebigen Fülltrichter aus Polypropylen sind durchscheinend und ermöglichen einen sicheren und einfachen Transfer von Feststoffen oder Flüssigkeiten von einem Behälter zum anderen.
Marke: Corning™ 6120P-100
Beschreibung
Spezifikation
10 cm | |
15,5 cm | |
7,7 l x 0,8 cm AD kurzer Schaft | |
3,9 in. | |
Trichter |
Polypropylen | |
Squibb getrennt | |
12/Packung | |
6,1 in. |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Einfache wiederverwendbare kurze Stieltrichter aus Kunststoff > 100 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur