Learn More
Buerkle™ Einweg-Trichter für Flüssigkeiten, LaboPlast™ / SteriPlast™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Einweg-Flüssigkeitstrichter zum sicheren Abfüllen, ideal zum einfachen Befüllen von Flaschen und sonstigen Behältern mit einer engen Einfüllöffnung.
Marke:  Buerkle™ 5378-6001
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17580836
  • 20.00 CHF / 10 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Für einfaches und zuverlässiges Befüllen oder Filtern
  • Geeignet für den Einsatz in Laboren und Reinräumen oder für Probenahmen
  • Im Reinraum hergestellt (Reinraumklasse 7)
  • Einzeln verpackt und optional sterilisiert
  • Entspricht den EU-Lebensmittelanforderungen und FDA-Vorschriften
Spezifikation
Spezifikation
100 mm
Polystyrol
Weiß
Unsteril
10 mm
149 mm
Füllen von Flüssigkeiten
Trichter für Flüssigkeit
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer252371 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum04/06/2025 Catalog Number5378-6001
Chargennummer250399 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum04/02/2025 Catalog Number5378-6001
Chargennummer244222 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum30/10/2024 Catalog Number5378-6001
Chargennummer215673 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum18/03/2022 Catalog Number5378-6001
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Buerkle™ Einweg-Trichter für Flüssigkeiten, LaboPlast™ / SteriPlast™ > Farbe:Weiß; Material:PS; Sterilität:Unsteril