Learn More
Buerkle™ Universal-Fasstrichter aus Kunststoff
Allzwecktrichter mit Aufhängeöse für sicheres Befüllen von Behältern.
Marke: Buerkle™ 9602-0200
10.68 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Aus Polypropylen oder Polyethylen hergestellt
- In verschiedenen Durchmessern erhältlich
Spezifikation
200 mm | |
Polypropylen | |
Aufhängungsöse |
22 mm | |
Für Lebensmittel | |
Trichter mit Schaft |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Zurück zum Labor Sommersemester
Sparen Sie bis zu 94% bei Teaching Lab EssentialsAktionscode: 25721Gültig bis zum: 2025-05-01
Neues Angebot Jetzt sparen