Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Pulverchemikalienpacks
Einfachere und sauberere Messungen mit vorgemessenen und gebrauchsfertigen Pulverpack-Chemikalien.
48.04 CHF - 330.65 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | Orion AquaMate Vis- und UV-Vis-Spektralphotometer, Orion AQUAfast AQ4000 Kolorimeter, Orion AQUAfast AQ3700 Kolorimeter |
---|---|
Verpackung | Powder Pack |
Menge | 100 Tests |
Empfohlenes Zubehör | AQUAfast 24 mm-Rundfläschchen (Kat. Nr. AC2V24) |
Produktcode | Marke | Typ | Bereich | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Typ | Bereich | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11707727
|
Thermo Scientific™
AC4P12 |
Ammoniak | 0,01 bis 0,8 mg/l N |
330.65 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11717727
|
Thermo Scientific™
AC4P29 |
Kupfer (frei) | 0,05 bis 5 mg/l Cu |
78.69 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15159192
|
Thermo Scientific™
AC4P42 |
Molybdat/Molybdän | 0,5 bis 66 mg/l MoO4 |
160.80 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 14-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11727727
|
Thermo Scientific™
AC4P42 |
Molybdat/Molybdän | 0,5 bis 66 mg/l MoO4 | N/A | ||||||
11737727
|
Thermo Scientific™
AC4P46 |
Nitrit | 0,01 bis 0,3 mg/l N |
70.15 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11747727
|
Thermo Scientific™
AC4P55 |
Mangan | 0,1 bis 18 mg/l Mn |
106.53 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11712248
|
Thermo Scientific™
AC4P60 |
Silika | 1 bis 90 mg/l SiO2 |
136.68 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11757727
|
Thermo Scientific™
AC4P71 |
Chlor (frei) | 0,02 bis 2 mg/l Cl2 |
55.17 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11767727
|
Thermo Scientific™
AC4P72 |
Chlor (gesamt) | 0,02 bis 2 mg/l Cl2 |
48.04 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11777727
|
Thermo Scientific™
AC4P78 |
Eisen(Ferro) | 0,02 bis 3 mg/l Fe |
49.25 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11787727
|
Thermo Scientific™
AC4P79 |
Eisen (gesamt) | 0,02 bis 18 mg/l Fe |
55.48 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11797727
|
Thermo Scientific™
AC4P82 |
Sulfat | 5 bis 100 mg/l SO4 |
63.32 CHF
100 Tests |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11707737
|
Thermo Scientific™
AC4P95 |
Phosphat (Ortho) | 0,06 bis 2,5 mg/l PO4 |
61.81 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Description
Verwenden Sie Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast Tablettenreagenzien mit Orion AQUAfast Kolorimetern und Thermo Scientific Orion AquaMate Spektralphotometern für sichtbares und UV-Licht. Pulverpack-Chemikalien lösen sich schnell in Lösung auf, sind leicht zu mischen und erfordern keine Rührstäbe oder Zerreiben. Jede Pulverpackung ist zum einfachen Öffnen des Beutels im Labor oder vor Ort eingekerbt. Pulverpackreagenzien messen Aluminium, Ammoniak, Chlor, Kupfer, Zyanid, DEHA, Eisen, Mangan, Molybdat, Nitrit, Phosphat, Silika und Sulfat.
- Mit anderen häufig eingesetzten und anerkannten Chemikalien austauschbar
- Ermöglichen einfachere und sauberere Messungen
- Für Orion AQUAfast Photometer
Specifications
Orion AquaMate Vis- und UV-Vis-Spektralphotometer, Orion AQUAfast AQ4000 Kolorimeter, Orion AQUAfast AQ3700 Kolorimeter | |
Powder Pack | |
100 Tests | |
AQUAfast 24 mm-Rundfläschchen (Kat. Nr. AC2V24) |
Safety and Handling
- Ammonia Cyanurate Reagent F10
Signal Word
- Gefahr
Hazard Category
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Hazard Statement
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Precautionary Statement
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Supplemental information
- MIXTURE LIST-Enthält: lithium hydroxide monohydrate, sodium dichloroisocyanurate,dihydrate
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.