Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Pulverchemikalienpacks
Thermo Scientific™ Orion Pulverchemikalienpacks sind schnell auflösende kostengünstige Reagenzien, die mit dem AQ4000 und Photometern anderer Hersteller verwendet werden können.
Marke: Thermo Scientific™ AC4P42
Beschreibung
Thermo Scientific™ Orion Pulverchemikalienpacks sind schnell auflösende kostengünstige Reagenzien, die mit dem AQ4000 und Photometern anderer Hersteller verwendet werden können.
Komfortable Reagenzien für photometrische Messungen. Vorabgemessen und gebrauchsfertig.
- Mit anderen häufig eingesetzten und anerkannten Chemikalien austauschbar
- Kompatibel mit Orion™ AQUAfast™ Colorimetern
Spezifikation
AQUAfast Molybdat-Reagenzien-Pulver-Packungen, 100 Tests | |
Orion AquaMate Vis- und UV-Vis-Spektralphotometer, Orion AQUAfast AQ4000 Kolorimeter, Orion AQUAfast AQ3700 Kolorimeter | |
Powder Pack | |
0,5 bis 66 mg/l MoO4 | |
Mercaptoessigsäure |
Molybdat/Molybdän | |
Set mit 3 Stück:100 Molybdän-HR1-Pulverpackungen, 100 Molybdän-HR2-Pulverpackungen, 100 Molybdän-HR3-Pulverpackungen | |
100 Tests | |
AQUAfast 24 mm-Rundfläschchen (Kat. Nr. AC2V24) |
Sicherheit und Handhabung
- Molybdenum HR 1 F10
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: succinic acid, adipic acid
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.