Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Pulverchemikalienpacks
Einfachere und sauberere Messungen mit vorgemessenen und gebrauchsfertigen Pulverpack-Chemikalien.
Marke:  Thermo Scientific™ AC4P29
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11717727
  • 78.69 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 03-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Verwenden Sie Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast Tablettenreagenzien mit Orion AQUAfast Kolorimetern und Thermo Scientific Orion AquaMate Spektralphotometern für sichtbares und UV-Licht. Pulverpack-Chemikalien lösen sich schnell in Lösung auf, sind leicht zu mischen und erfordern keine Rührstäbe oder Zerreiben. Jede Pulverpackung ist zum einfachen Öffnen des Beutels im Labor oder vor Ort eingekerbt. Pulverpackreagenzien messen Aluminium, Ammoniak, Chlor, Kupfer, Zyanid, DEHA, Eisen, Mangan, Molybdat, Nitrit, Phosphat, Silika und Sulfat.
  • Mit anderen häufig eingesetzten und anerkannten Chemikalien austauschbar
  • Kompatibel mit Orion™ AQUAfast™ Colorimetern
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
KUPFER
AbwasserMethode 8506
100 Cu 1-Pulverpackungen
100 Tests
AQUAfast 24 mm-Rundfläschchen (Kat. Nr. AC2V24)
Kupfer (frei)
Orion AquaMate Vis- und UV-Vis-Spektralphotometer, Orion AQUAfast AQ4000 Kolorimeter, Orion AQUAfast AQ3700 Kolorimeter
Powder Pack
0,05 bis 5 mg/l Cu
Bicinchoninat
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • AQUAfast Copper 100pcs
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: ammonium acetate, sodium bisulphite, ammonium oxalate, acetone, bathocuproine
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.