Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Pulverchemikalienpacks
Thermo Scientific™ Orion Pulverchemikalienpacks sind schnell auflösende kostengünstige Reagenzien, die mit dem AQ4000 und Photometern anderer Hersteller verwendet werden können.
Marke:  Thermo Scientific™ AC4P82
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11797727
  • 63.32 CHF / 100 Tests
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Thermo Scientific™ Orion Pulverchemikalienpacks sind schnell auflösende kostengünstige Reagenzien, die mit dem AQ4000 und Photometern anderer Hersteller verwendet werden können.
Komfortable Reagenzien für photometrische Messungen. Vorabgemessen und gebrauchsfertig.
  • Mit anderen häufig eingesetzten und anerkannten Chemikalien austauschbar
  • Kompatibel mit Orion™ AQUAfast™ Colorimetern
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Sulfat 4
Trinkwasser:ASTM D516-07/Standardmethoden 4500-SO42- E; Abwasser:ASTM D516-07/Standardmethoden 4500-SO42- E.
100 Sulfat-Pulver-Packungen
100 Tests
AQUAfast 24 mm-Rundfläschchen (Kat. Nr. AC2V24)
Sulfat
Orion AquaMate Vis- und UV-Vis-Spektralphotometer, Orion AQUAfast AQ4000 Kolorimeter, Orion AQUAfast AQ3700 Kolorimeter
Powder Pack
5 bis 100 mg/l SO4
Bariumsulfat-Trübung
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: citric acid, bariumchloride dihydrate
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.