Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Pulverchemikalienpacks
Thermo Scientific™ Orion Pulverchemikalienpacks sind schnell auflösende kostengünstige Reagenzien, die mit dem AQ4000 und Photometern anderer Hersteller verwendet werden können.
Marke: Thermo Scientific™ AC4P72
Beschreibung
Thermo Scientific™ Orion Pulverchemikalienpacks sind schnell auflösende kostengünstige Reagenzien, die mit dem AQ4000 und Photometern anderer Hersteller verwendet werden können.
Komfortable Reagenzien für photometrische Messungen. Vorabgemessen und gebrauchsfertig.
- Mit anderen häufig eingesetzten und anerkannten Chemikalien austauschbar
- Kompatibel mit Orion™ AQUAfast™ Colorimetern
Spezifikation
AQUAfast Chlor (gesamt) Reagenzien-Pulver-Packungen, 100 Tests | |
Trinkwasser:Standardmethoden 4500-Cl G/ATP EPA-zugelassene Orionmethode AC4P72; Abwasser:Standardmethoden 4500-Cl G-2000/ATP EPA-zugelassene Orion Methode AC4P72 | |
100 Chlor (gesamt)-DPD-Pulverpackungen | |
100 Tests | |
AQUAfast 24 mm-Rundfläschchen (Kat. Nr. AC2V24) |
Chlor (gesamt) | |
Orion AquaMate Vis- und UV-Vis-Spektralphotometer, Orion AQUAfast AQ4000 Kolorimeter, Orion AQUAfast AQ3700 Kolorimeter | |
Powder Pack | |
0,02 bis 2 mg/l Cl2 | |
DPD |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.