Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Pulverchemikalienpacks
Thermo Scientific™ Orion Pulverchemikalienpacks sind schnell auflösende kostengünstige Reagenzien, die mit dem AQ4000 und Photometern anderer Hersteller verwendet werden können.
Marke:  Thermo Scientific™ AC4P12
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11707727
  • 330.65 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 11-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Thermo Scientific™ Orion Pulverchemikalienpacks sind schnell auflösende kostengünstige Reagenzien, die mit dem AQ4000 und Photometern anderer Hersteller verwendet werden können.
Komfortable Reagenzien für photometrische Messungen. Vorabgemessen und gebrauchsfertig.
  • Mit anderen häufig eingesetzten und anerkannten Chemikalien austauschbar
  • Kompatibel mit Orion™ AQUAfast™ Colorimetern
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
AQUAfast Ammoniak-Reagenzien-Pulver-Packungen, 100 Tests
AbwasserStandardmethoden 4500-NH3 F-1997
Set mit 2 Stück:200 Ammoniak-Salicylat-Pulverpackungen, 200 Ammoniakcyanurat-Pulverpackungen
100 Tests
AQUAfast 24 mm-Rundfläschchen (Kat. Nr. AC2V24)
Ammoniak
Orion AquaMate Vis- und UV-Vis-Spektralphotometer, Orion AQUAfast AQ4000 Kolorimeter, Orion AQUAfast AQ3700 Kolorimeter
Powder Pack
0,01 bis 0,8 mg/l N
Salicylat
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Ammonia Cyanurate Reagent F10
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: lithium hydroxide monohydrate, sodium dichloroisocyanurate,dihydrate
Sonderangebote
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.