Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Pulverchemikalienpacks
Thermo Scientific™ Orion Pulverchemikalienpacks sind schnell auflösende kostengünstige Reagenzien, die mit dem AQ4000 und Photometern anderer Hersteller verwendet werden können.
Marke:  Thermo Scientific™ AC4P55
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11747727
  • 106.53 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 11-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Thermo Scientific™ Orion Pulverchemikalienpacks sind schnell auflösende kostengünstige Reagenzien, die mit dem AQ4000 und Photometern anderer Hersteller verwendet werden können.
Komfortable Reagenzien für photometrische Messungen. Vorabgemessen und gebrauchsfertig.
  • Mit anderen häufig eingesetzten und anerkannten Chemikalien austauschbar
  • Kompatibel mit Orion™ AQUAfast™ Colorimetern
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Mangan , HR
AbwasserMethode 8034
Set mit 2 Stück:100 Mangan-Citrat-Pufferpulverpakete, 100 Natriumperiodat Pulverpackung
100 Tests
AQUAfast 24 mm-Rundfläschchen (Kat. Nr. AC2V24)
Mangan
Orion AquaMate Vis- und UV-Vis-Spektralphotometer, Orion AQUAfast AQ4000 Kolorimeter, Orion AQUAfast AQ3700 Kolorimeter
Powder Pack
0,1 bis 18 mg/l Mn
Periodat-Oxidation
Sonderangebote
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.