Learn More
Omeprazole, 98%, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 15475159
Zum Warenkorb hinzufügen
Omeprazole, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15475159
5g
Click to view available options
Menge:
1g
5g
Artikelnummer. 15475159
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J62860.06
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
A proton pump inhibitor
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
Omeprazole also acts as an aryl hydrocarbon-like inducer of cytochrome P450 secretion in human liver. This compound is an inhibitor a variety of CYP isoenzymes, including CYP2C19, CYP2C9 and CYP3A.
Solubility
Soluble in water (0.5 mg/ml), DMSO (25 mg/ml), and ethanol (4.5 mg/ml).
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Recommended storage temperature: -20°C. Keep away from strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 73590-58-6
Summenformel C17H19N3O3S
Molekulargewicht (g/mol) 345.417
MDL-Nummer MFCD00083192
InChI-Schlüssel SUBDBMMJDZJVOS-UHFFFAOYSA-N
Synonym omeprazole, losec, prilosec, antra, esomeprazole, omeprazon, audazol, omapren, omepral, parizac
PubChem CID 4594
ChEBI CHEBI:77260
IUPAC-Name 6-methoxy-2-[(4-methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methylsulfinyl]-1H-benzimidazole
SMILES CC1=CN=C(C(=C1OC)C)CS(=O)C2=NC3=C(N2)C=C(C=C3)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Omeprazole
Menge 5g
Merck Index 14,6845
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (0.5mg/ml),DMSO (25mg/ml),and ethanol (4.5mg/ml).
Formelmasse 345.42
Reinheit (%) 98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerP06L037 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/03/2025 Catalog NumberJ62860.06,J62860.03
ChargennummerS26J006 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/07/2023 Catalog NumberJ62860.06,J62860.03,J62860
ChargennummerS02J044 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/06/2023 Catalog NumberJ62860.06,J62860.03
ChargennummerQ21I011 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/04/2022 Catalog NumberJ62860.06,J62860.03,J62860.14
ChargennummerZ03H006 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog NumberJ62860.06,J62860.03,J62860.14
Name des Produkts
Omeprazole, 98%, Thermo Scientific™ >