Learn More
Thermo Scientific Chemicals Omeprazol, ≥ 98 % Artikelnummer.: 15512343
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
compliance-icons
Thermo Scientific Chemicals Omeprazol, ≥ 98 %
Artikelnummer. 15512343
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Artikelnummer. 15512343
Marke: Thermo Scientific Chemicals 458520010
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 73590-58-6 | C17H19N3O3S | 345.42 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 73590-58-6
Summenformel C17H19N3O3S
Molekulargewicht (g/mol) 345.42
InChI-Schlüssel SUBDBMMJDZJVOS-UHFFFAOYSA-N
Synonym omeprazole, losec, prilosec, antra, esomeprazole, omeprazon, audazol, omapren, omepral, parizac
PubChem CID 4594
ChEBI CHEBI:77260
IUPAC-Name 6-Methoxy-2-[(4-Methoxy-3,5-Dimethylpyridin-2-yl)Methylsulfinyl]-1H-Benzimidazol
SMILES CC1=CN=C(C(=C1OC)C)CS(=O)C2=NC3=C(N2)C=C(C=C3)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Omeprazole
Schmelzpunkt 158.0°C to 159.0°C
Verlust bei Trocknung 0.5% max. (60°C, 4 h) (vacuum)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: very soluble in chloroform, dimethylformamide, slightly soluble in methanol,ethanol, very slighly soluble in acetonitrile, isopropanol
Formelmasse 345.42
Reinheit (%) 98+%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0471619 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number458520050,458520250,458520010
ChargennummerA0451648 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Catalog Number458520050,458520250,458520010
ChargennummerA0437647 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/01/2022 Catalog Number458520050,458520250,458520010
ChargennummerA0419428 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/05/2020 Catalog Number458520050,458520250,458520010
ChargennummerA0389501 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/05/2020 Catalog Number458520050,458520250,458520010
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Omeprazole
Signalwort
  • Achtung
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Omeprazole
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Omeprazol, ≥ 98 % >