Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Omeprazole |
Schmelzpunkt | 158.0°C to 159.0°C |
Verlust bei Trocknung | 0.5% max. (60°C, 4 h) (vacuum) |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 98% min. (HPLC) |
Menge | 5 g |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: very soluble in chloroform, dimethylformamide, slightly soluble in methanol,ethanol, very slighly soluble in acetonitrile, isopropanol |
Formelmasse | 345.42 |
Reinheit (%) | 98+% |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Omeprazole
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Omeprazole
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Omeprazol, ≥ 98 % >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur