Learn More
Pantoprazol Natriumsalz Hydrat, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15557539
Zum Warenkorb hinzufügen
compliance-icons
Pantoprazol Natriumsalz Hydrat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15557539
5 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Artikelnummer. 15557539
Marke: Thermo Scientific Acros 460870050
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 718635-09-7 | C16H14F2N3NaO4S | 405.35 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 718635-09-7
Summenformel C16H14F2N3NaO4S
Molekulargewicht (g/mol) 405.35
MDL-Nummer MFCD08704580
InChI-Schlüssel YNWDKZIIWCEDEE-UHFFFAOYNA-N
Synonym pantoprazole sodium, pantoprazole sodium hydrate, pantozol hydrate, protonix hydrate, c16h14f2n3nao4s.h2o, sodium pantoprazole 1-hydrate, pantoprazole sodium hydrate hplc, 5-difluoromethoxy-2-3,4-dimethoxypyridin-2-yl methanesulfinyl-1-sodio-1,3-benzodiazole hydrate, 5-difluoromethoxy-2-3,4-dimethoxy-2-pyridinyl methyl sulfinyl-1h-benzimidazole sodium salt hydrate
PubChem CID 23684923
IUPAC-Name Natrium;5-(Difluormethoxy)-2-[(3,4-Dimethoxypyridin-2-yl)Methylsulfinyl]Benzimidazol-1-id;Hydrat
SMILES [Na+].COC1=C(OC)C(CS(=O)C2=NC3=CC(OC(F)F)=CC=C3[N-]2)=NC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pantoprazole sodium salt hydrate
Schmelzpunkt 151.0°C to 155.0°C
Infrarotspektrum Echt
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen (1% in water) Clear solution
Formelmasse 405.35
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0458160 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/02/2024 Catalog Number460870010,460870050
ChargennummerA0455726 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/11/2023 Catalog Number460870010,460870050
ChargennummerA0453037 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number460870010,460870050
ChargennummerA0403426 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/06/2021 Catalog Number460870010,460870050
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pantoprazole sodium salt hydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
Pantoprazol Natriumsalz Hydrat, Thermo Scientific Chemicals >