Learn More
Thermo Scientific Chemicals Omeprazol, ≥ 98 % Artikelnummer.: 15532343
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Chemicals Omeprazol, ≥ 98 %
Artikelnummer. 15532343
25 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Artikelnummer. 15532343
Marke: Thermo Scientific Chemicals 458520250
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 73590-58-6
Summenformel C17H19N3O3S
Molekulargewicht (g/mol) 345.42
InChI-Schlüssel SUBDBMMJDZJVOS-UHFFFAOYSA-N
Synonym omeprazole, losec, prilosec, antra, esomeprazole, omeprazon, audazol, omapren, omepral, parizac
PubChem CID 4594
ChEBI CHEBI:77260
IUPAC-Name 6-Methoxy-2-[(4-Methoxy-3,5-Dimethylpyridin-2-yl)Methylsulfinyl]-1H-Benzimidazol
SMILES CC1=CN=C(C(=C1OC)C)CS(=O)C2=NC3=C(N2)C=C(C=C3)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Omeprazole
Schmelzpunkt 158.0°C to 159.0°C
Verlust bei Trocknung 0.5% max. (60°C, 4 h) (vacuum)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98% min. (HPLC)
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: very soluble in chloroform, dimethylformamide, slightly soluble in methanol,ethanol, very slighly soluble in acetonitrile, isopropanol
Formelmasse 345.42
Reinheit (%) 98+%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0471619 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/04/2025 Catalog Number458520050,458520250,458520010
ChargennummerA0451648 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Catalog Number458520050,458520250,458520010
ChargennummerA0437647 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/01/2022 Catalog Number458520050,458520250,458520010
ChargennummerA0419428 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/05/2020 Catalog Number458520050,458520250,458520010
ChargennummerA0389501 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/05/2020 Catalog Number458520050,458520250,458520010
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Omeprazol, ≥ 98 % >