Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Unwire™ Teströhrchengestelle aus Polypropylen
Die Thermo Scientific™ Nalgene™ Unwire™ Teströhrchengestelle aus Polypropylen sind in einem Stück gefertigt und eignen sich für die Aufbewahrung kompletter Reagenzgläser- oder Zentrifugenröhrchen-Testreihen.
Marke: Thermo Scientific™ 5976-0013
15.29 CHF gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Nalgene™ Unwire™ Teströhrchengestelle aus Polypropylen sind in einem Stück mit der Thermo Scientific™ ResMer™ Fertigungstechnik gefertigt und halten ganze Reagenzgläser- oder Zentrifugenröhrchen-Testreihen.
Eigenschaften:
- Das höheres spezifische Gewicht als Wasser des Gestells sorgt für festen Stand im Wasserbad.
- Platz für ganze Testreihen an Teströhrchen oder Zentrifugenröhrchen mit Durchmessern von 13, 16, 20, 25 und 30 mm oder von 72 Röhrchen mit kleinerem Durchmesser
- Vier leuchtende Farben erleichtern die Organisation Ihrer Proben
- Eignen sich für große Etiketten zur einfachen Identifizierung von Proben
Hinweis:
Diese Gestelle sind nicht autoklavierbar.
Spezifikation
Teströhrchengestell | |
6 x 12 | |
Weiß | |
Polypropylen | |
Rechteckig | |
13 mm-Röhrchen | |
20 cm | |
10.2 cm | |
5.7 cm | |
13 mm |
Unwire Röhrchengestell | |
Nicht autoklavierbar | |
Röhrchen (13 mm) | |
72 | |
3 Stufen | |
20 x 10.2 x 5.7 cm | |
7.75 in. | |
4 in. | |
2,25 in. | |
13 mm |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
1423846 | Konformitätsbescheinigung | 15/03/2025 | 5976-0013 |
1422820 | Konformitätsbescheinigung | 25/02/2025 | 5976-0013 |
1421329 | Konformitätsbescheinigung | 18/01/2025 | 5976-0013 |
1408879 | Konformitätsbescheinigung | 28/06/2024 | 5976-0013 |
1402975 | Konformitätsbescheinigung | 20/03/2024 | 5976-0013 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
27Stunden
12Minuten
22Sekunden
2
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:
Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.