Learn More
Hamilton™ 23 Gauge, Ansatznadel aus Metall, kundenspezifische Länge (0,375 bis 12 in), Spitzentyp 5 oder AS, 6/Pk.
Nadeln mit Metallansatz (vernickeltes Messing) können mit TLL-Spritzen und LT- oder TLL-Verbindern verwendet werden. Die Nadeln sind aus Edelstahl 304. Die Standardnadellänge beträgt 2 in./51 mm. Ansatznadeln aus Metall (N) sind in praktischen Sechser-Packungen erhältlich. Individuelle Nadellängen und Spitzentypen sind erhältlich. Diese Nadeln sind mit einer Stärke von 10 – 33 Gauge erhältlich.
Marke: Hamilton™ 7751-14
Beschreibung
Datenblatt
- Gauge – 23 Gauge
- Spitzentyp – 5 oder AS
- Nadellänge – Individuelle Nadellänge
- Autoklavierbar – Ja
- Verkaufsmenge – 6 Nadeln pro Packung
- Nabe – Metall (N)
Spezifikation
23 G | |
Ansatznadel aus Metall |