Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Conical Tube Rack
Das auf Dichtheit geprüfte Thermo Scientific™ Nunc™ Gestell für konische Röhrchen fasst die meisten Zentrifugenröhrchen.
Marke: Thermo Scientific™ 374179
81.89 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Verarbeiten und transportieren Sie 200 ml-Zentrifugenröhrchen im angepassten Thermo Scientific™ Nunc™ Gestell für konische Röhrchen.
- Fasst 6 x 200 ml-Röhrchen mit konischem Boden
- Hergestellt aus Epoxidharz-beschichtetem Stahl
- Wiederverwendbar und kann mit Alkohol gereinigt werden
Spezifikation
Röhrchengestell | |
Blau | |
Epoxidbeschichteter Stahl | |
Unsteril | |
1 | |
60 mm |
Gestell für konische 200-ml-Röhrchen | |
Konische Röhrchen, Röhrchen (6 mm) | |
6 | |
1 | |
Stück | |
60 mm |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 85%
Eingeschränkte Garantiezeit:
Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts.
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:
Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.