Learn More
Eppendorf™ Reagenzglasgestelle
Optimieren Sie den Arbeitsablauf mit Racks, die sich ideal für die Probenverarbeitung, den Transport und die kurz- bis mittelfristige Probenlagerung eignen.
Marke: Eppendorf™ 0030119827
56.69 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Stapelbar innerhalb eines Rackformats und auch zwischen allen Rackvarianten – spart bei Nichtverwendung Laborplatz
- Rutschfeste Silikonfüße und eine kippsichere Stellfläche sorgen für eine sichere Handhabung
- Wellenförmiges Design: Röhrchenreihen sind in verschiedenen Höhen angeordnet, sodass die Reaktionsgefäße leicht zugänglich und eindeutig identifizierbar sind
- Hergestellt aus Polypropylen (PP) für hohe chemische und physikalische Widerstandsfähigkeit
- Optimierte, platzsparende Abmessungen durch perfekte Anordnung der Röhrchenposition auf der Grundfläche ohne Beeinträchtigung der Röhrchenhandhabung
- Vielseitig. Für 5.0 ml- und 15 ml-Röhrchen
- Nummerierte Röhrchenpositionen ermöglichen eine schnelle und einfache Ausrichtung und eine fehlerfreie Handhabung
- Autoklavierbar
Spezifikation
Nummerierte Positionen | |
Ja | |
Polypropylen | |
Ja | |
2 Pk. |
Teströhrchenständer | |
PCR-Röhrchen | |
12 | |
5 ml- und 15 ml-Röhrchen |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
4Stunden
10Minuten
6Sekunden
32 -
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Tage
79Stunden
10Minuten
6Sekunden
32Neues Angebot Sparen Sie bis zu 85%