Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Unwire™ Teströhrchengestelle aus Polypropylen
GREENER_CHOICE
Die Thermo Scientific™ Nalgene™ Unwire™ Teströhrchengestelle aus Polypropylen sind in einem Stück gefertigt und eignen sich für die Aufbewahrung kompletter Reagenzgläser- oder Zentrifugenröhrchen-Testreihen.
17.40 CHF - 23.40 CHF
Spezifikation
Produkttyp Teströhrchengestell
Array 6 x 12
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Material Polypropylen
Positionen 72
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 8
Produktcode Marke Farbe Zur Verwendung mit (Geräte) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Zur Verwendung mit (Geräte) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10569032
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
5976-0013
Weiß 13 mm-Röhrchen
17.45 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10470051
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
5976-0016
Weiß 16 mm-Röhrchen
23.40 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10136690
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
5976-0313
Blau 13 mm-Röhrchen
17.45 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 24-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10116790
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
5976-0316
Blau 16mm Tubes
17.45 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10461561
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
5976-0413
Grün 13 mm-Röhrchen
17.45 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 19-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10480051
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
5976-0416
Grün 16 mm-Röhrchen
17.45 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10218590
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
5976-0513
Rot 13 mm-Röhrchen
17.45 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
10238830
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
5976-0516
Rot 16 mm-Röhrchen
17.40 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 23-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Nalgene™ Unwire™ Teströhrchengestelle aus Polypropylen sind in einem Stück mit der Thermo Scientific™ ResMer™ Fertigungstechnik gefertigt und halten ganze Reagenzgläser- oder Zentrifugenröhrchen-Testreihen.
Merkmale:
  • Das höheres spezifische Gewicht als Wasser des Gestells sorgt für festen Stand im Wasserbad.
  • Platz für ganze Testreihen an Teströhrchen oder Zentrifugenröhrchen mit Durchmessern von 13, 16, 20, 25 und 30 mm oder von 72 Röhrchen mit kleinerem Durchmesser
  • Vier leuchtende Farben erleichtern die Organisation Ihrer Proben
  • Eignen sich für große Etiketten zur einfachen Identifizierung von Proben
Hinweis:
Diese Gestelle sind nicht autoklavierbar.
Spezifikation
Spezifikation
Teströhrchengestell
Nicht autoklavierbar
72
3 Stufen
6 x 12
Polypropylen
Rechteckig
Dokumentation
Product Certifications
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:
Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ Unwire™ Teströhrchengestelle aus Polypropylen