Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Unwire™ Gestelle in halber Größe: Resmer™ Fertigungstechnologie
Organisieren und lagern Sie Proben mit den Platz sparenden Gestellen in halber Größe, ideal für den Einsatz in Inkubatoren, Kühlgeräten, Gefriergeräten, in Laborabzügen und auf Arbeitsflächen.
Marke: Thermo Scientific™ 5972-0325
12.50 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Organisieren und lagern Sie Proben mit diesen Thermo Scientific™ Nalgene™ Unwire™ Gestellen in halber Größe, die alle Merkmale der Unwire Gestelle in voller Größe mit sich bringen, aber nur halb so viel Platz benötigen. Diese Gestelle passen problemlos in Eis- oder Wasserbäder, schwimmen nicht und sind ideal für den Einsatz in Inkubatoren, Kühlschränken, Gefriergeräten, in Laborabzügen und auf Arbeitsflächen. In vier leuchtenden Farben hergestellt, erleichtern die Organisation Ihrer Proben.
- Hergestellt mit der Thermo Scientific™ Resmer™ Fertigungstechnik.
- Die Gestelle sind mehrmals autoklavierbar.
- Auf der glatten Oberfläche können sich Verunreinigungen schwerer festsetzen; keine bruchanfälligen Schweißstellen, keine scharfen Kanten.
- Seiten mit Bereich für Beschriftungen.
- Halten den meisten Laborchemikalien und Temperaturen bis +121°C stand und sind so für verschiedenste Verfahren im Labor geeignet
- Konische 15 ml-Röhrchen passen in 20 mm-Gestelle; konische 50 ml-Röhrchen passen in 30 mm-Gestelle.
- Bereits zusammengesetzt.
Spezifikation
Teströhrchenhalbgestell | |
4 x 4 | |
Blau | |
Acetal-Kunststoff | |
Rechteckig | |
25 mm-Röhrchen | |
12.2 cm | |
12.2 cm | |
7.6 cm |
Unwire Reagenzglas-Gestell halbe Größe | |
Autoklavierbar | |
Röhrchen (25 mm) | |
16 | |
3 Stufen | |
12.2 x 12.2 x 7.6 cm | |
4.8 in. | |
4,8 in. | |
3 in. |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
1411968 | Konformitätsbescheinigung | 21/12/2024 | 5972-0325 |
1291177 | Konformitätsbescheinigung | 11/12/2024 | 5972-0325 |
1395197 | Konformitätsbescheinigung | 30/10/2023 | 5972-0325 |
1376388 | Konformitätsbescheinigung | 23/12/2022 | 5972-0325 |
1344954 | Konformitätsbescheinigung | 08/01/2022 | 5972-0325 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
27Stunden
12Minuten
30Sekunden
44
Eingeschränkte Garantiezeit:
Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand.
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:
Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkt/e auf Webseiten mit dieser Erklärung.