Learn More
Thermo Scientific™ Reacti-Block™ Aluminiumblöcke
Konfigurieren Sie das Thermo Scientific™ Reacti-Therm™ Modul mit austauschbaren Aluminiumblöcken mit einer Vielzahl von Lochkonfigurationen für Fläschchen und Röhrchen.
Marke: Thermo Scientific™ TS-18802
213.57 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Konfigurieren Sie Ihr Thermo Scientific™ Reacti-Therm™ Heiz- und Rührmodul mit diesen austauschbaren Thermo Scientific™ Reacti-Block™ Aluminiumblöcken. Sie sind in einer Vielzahl von Lochkonfigurationen erhältlich und eignen sich für fast jede Größe von Thermo Scientific™ Reacti-Vial™ kleinen Reaktionsgefäßen, Reagenzgläsern oder Mikrozentrifugenröhrchen. Die Reacti-Blocks bestehen aus einer Aluminiumlegierung für optimale Wärmeleitfähigkeit und enthalten einen Thermometer-Well. Viele Blöcke sind für den Gebrauch mit dem Thermo Scientific™ Reacti-Vap™ Verdampfer geeignet.
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts.
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Spezifikation
21 mm | |
Aluminiumlegierung | |
Reacti-Block B-1 |
Fasst 9 Reacti-Vials mit 3 oder 5 ml; 9 Löcher (21 mm Durchmesser x 32 mm Tiefe) | |
Reacti-Vials mit 3 oder 5 ml |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Tage
40Stunden
15Minuten
3Sekunden
6
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.