Learn More
Fisherbrand™ Delrin™ Half-Size Teströhrchengestelle, 9 x 30 mm
Aus einem durchgehenden Guss. Fisherbrand™ Delrin™ Reagenzglasgestelle in halber Größe (9 x 30 mm) sind hochbeständig gegen Hitze und Chemikalien.
Marke: Fisherbrand™ HS27505B
15.62 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Mit Glasfaser verstärktes Delrin™ Polyoxymethylen (POM)
- Bietet höchste chemische und Hitzebeständigkeit (-40 bis +140°C)
- Autoklavierbar
- Eingeprägte Koordinaten für die Ausrichtung des Röhrchens
- Stabiles Design für die Verwendung in Wasserbädern
- Flacher Markierungsbereich für eine einfachere Identifizierung
Spezifikation
Teströhrchengestell | |
Blau | |
Fiberglasverstärktes Polyethylen | |
Tropfenförmige Öffnungen | |
1 | |
110 x 110 x 85 mm | |
110 mm | |
30 mm |
Autoklavierbar | |
Röhrchen (15 bis 50 ml), Röhrchen (30 mm) | |
9 | |
15 bis 50 ml-Reagenzgläser | |
8/Pckg. | |
110 mm | |
85 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Delrin™ Half-Size Teströhrchengestelle, 9 x 30 mm > Farbe: Blau, Abmessungen (L x B x H): 110 x 110 x 85 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur