Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ große Sterilisationswannen aus Polypropylen
GREENER_CHOICE
Trocknen und sterilisieren Sie Geräte und Laborartikel mit diesen großen Polypropylen-Sterilisationswannen mit gerollten Kanten für zusätzliche Steifigkeit und eingegossenen Griffen für einfaches Tragen.
Marke:  Thermo Scientific™ 6900-0020
72.63 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10791591
  • 109.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Trocknen und sterilisieren Sie Instrumente und Laborartikel mit den Thermo Scientific™ Nalgene™ Großen Sterilisationswannen aus Polypropylen. Diese autoklavierbaren Wannen sind auch für das Sammeln und Waschen verschmutzter Laborartikel hilfreich. Diese Wannen verfügen für zusätzliche Stabilität über Rollränder sowie zum einfachen Tragen über eingearbeitete Griffe.
  • Wannen sind abgeschrägt und dadurch platzsparend stapelbar
  • Die beständige Wandkonstruktion hält robuster Handhabung und mehrmaligem Autoklavieren stand
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
20 l
Große Sterilisationswannen sind für das Trocknen und die Sterilisation von Instrumenten und Laborgeräten oder für das Sammeln und Waschen von verschmutzten Laborartikeln nützlich
543 mm
Sterilisationsschale
21,375 in.
4,25 in.
Rechteckig
Autoklavierbar
543 x 435 x 130 mm (21,375 x 17,125 x 5,125 in.)
130 mm
Polypropylen
435 mm
1
6
In 10.13 .
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer7443422010 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum05/03/2025 Catalog Number6900-0020
Chargennummer7441963010 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum05/03/2025 Catalog Number6900-0020
Chargennummer7439056010 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum05/03/2025 Catalog Number6900-0020
Chargennummer7436343010 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum05/03/2025 Catalog Number6900-0020
Chargennummer7434126010 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum05/03/2025 Catalog Number6900-0020
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ große Sterilisationswannen aus Polypropylen > Sterilisationsschale, 20 l, 21,375 l x 17,125 W x 5,125 in.
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:
Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.