Learn More
Edmund Bühler GmbH™ IRB 6 Infrarot-Heizung
Erwärmen von Proben auf 6 separaten Heizflächen von 60 x 60 mm jeweils bis 700 °C ohne offene Flamme. Edmund Bühler GmbH™ IRB 6 Infrarot-Heizung ermöglicht die individuelle Verwendung und Steuerung jeder Einheit.
Marke:  Edmund Bühler GmbH™ 9066 000
Artikelnummer. 10204811
Beschreibung
Beschreibung
  • Jede Heizung kann einzeln verwendet und gesteuert werden
  • Enthält 6x IRB 1 mit Stützkreuzen, 1x Leistungssteuergerät LR 6
  • Max. Temperatur: je 700 °C
  • Heizleistung: 6x 200 W (max. 1200 W)
  • Beheizte Fläche: 6 x 60 x 60 mm
  • Leistungsregelung: 6 stufenlose Regelungen zwischen 0 bis 100 %
  • Abmessungen (B x T x H): 697 x 305 x 122 mm
  • Max. Umgebungstemperatur: 30 °C
Spezifikation
Spezifikation
LR 6
122 mm
6 x IRB 1 mit Stützkreuzen, 1 x Leistungssteuergerät LR 6
700°C
305 mm
230 V, 50/60 Hz
697 mm
Die Proben können auf sechs separaten Heizbereichen erhitzt werden
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Edmund Bühler GmbH™ IRB 6 Infrarot-Heizung > Max. Temperatur: 700 °C