Learn More
Fisherbrand™ Roter Gummi-Balg
Easy Grip
Marke:  Fisherbrand™ HS20630B
6.60 CHF gültig bis 2025-07-11
Benutzen Sie den Promotions-Code "25721" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11977984
  • 7.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Aus Naturkautschuk
  • In verschiedenen Größen erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
15 ml
Rot
Saugbalg
Saugbalg
Pipette und Spritze
60 mm
1.5 Zoll
38 mm
Nicht autoklavierbar
Naturkautschuk
1
15 ml
2.37 Zoll
0.15 in.
4 mm
Name des Produkts
Fisherbrand™ Roter Gummi-Balg > Fassungsvermögen: 1/2 oz., Öffnungsdurchmesser: 5/32 Zoll