Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ autoklavierbare Polypropylen-Wannen
Mit diesen strapazierfähigen autoklavierbaren Polypropylen-Wannen können Sie wiederholt Instrumente und Laborgeräte autoklavieren.
Marke: Thermo Scientific™ 6902-5000
Beschreibung
Mit den autoklavierbaren Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylen-Wannen können Sie wiederholt Instrumente und Laborgeräte autoklavieren; die Wannen sind strapazierfähig und haben besonders feste Ränder und abgerundete Ecken für eine einfache Reinigung.
- Abgeschrägt und dadurch platzsparend stapelbar
- Überstehende Außenkanten sorgen für zusätzliche Steifigkeit beim Tragen schwerer Inhalte
- Die beständige Wandkonstruktion hält robuster Handhabung und mehrmaligem Autoklavieren stand
Spezifikation
5 l | |
Autoklavierbare Wanne aus Polypropylen | |
324 mm | |
Wanne | |
12,75 in. | |
4,25 in. | |
10,125 in. |
12.75 x 10.125 x 4.25 in. (324 x 257 x 108 mm) | |
108 mm | |
Polypropylen | |
257 mm | |
1 | |
Rechteckig | |
Autoklavierbar |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
7433154010 | Konformitätsbescheinigung | 27/05/2025 | 6902-5000 |
7444579010 | Konformitätsbescheinigung | 27/05/2025 | 6902-5000 |
7448426010 | Konformitätsbescheinigung | 15/05/2025 | 6902-5000 |
7451703010 | Konformitätsbescheinigung | 31/03/2025 | 6902-5000 |
7436821010 | Konformitätsbescheinigung | 05/03/2025 | 6902-5000 |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:
Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.