Learn More
Bel Art™ SP Scienceware™ Polypropylen-Sterilisationswannen
Korrosionsbeständiges Kunststofftablett aus Polypropylen. Bel Art™ SP Scienceware™ Sterilisationstabletts aus Polypropylen lassen sich dank der abgerundeten Ecken leicht reinigen und dank der glatten, konischen Seiten gut stapeln.
Marke:  Bel Art™ H16262-0000
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11752555
  • 62.20 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-07-2025
Beschreibung
Kunststoffschalen aus korrosionsbeständigem Polypropylen.Bel Art™ SP Scienceware™ Sterilisationsschalen aus Polypropylen verfügen über abgerundete Ecken zur einfachen Reinigung und glatte, konische Seiten zum Stapeln.
  • Ideal zum Sterilisieren von Geräten, Flaschen mit Agar, entionisiertem Wasser, Kochsalzlösung und anderen Reagenzien sowie zum sicheren Reinigen von Glasgeräten in Spülen
  • Die Tabletts sind bei 121°C (250°F) dampfautoklavierbar
  • Abdeckungen sind separat erhältlich
Bestellinformation
Abdeckungen sind separat erhältlich.
Spezifikation
Spezifikation
13 l
White
48.3 cm
Sterilisationswanne
Abdeckung Sterilisationswanne, Katalog-Nr. 162610000
5 in.
10,5 in.
Autoklavierbar
48.3 x 26.7 x 12.7 cm (19 x 10.5 x 5 in.)
12.7 cm
Polypropylen
26.7 cm
19 in.
Rechteckig
3,4 gal.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bel Art™ SP Scienceware™ Polypropylen-Sterilisationswannen > Tablett, 13 l, 19 x 10,5 x 5 in.