Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ große Sterilisationswannen aus Polypropylen
Trocknen und sterilisieren Sie Geräte und Laborartikel mit diesen großen Polypropylen-Sterilisationswannen mit gerollten Kanten für zusätzliche Steifigkeit und eingegossenen Griffen für einfaches Tragen.
71.45 CHF - 109.00 CHF
Spezifikation
Beschreibung | Große Sterilisationswannen sind für das Trocknen und die Sterilisation von Instrumenten und Laborgeräten oder für das Sammeln und Waschen von verschmutzten Laborartikeln nützlich |
---|---|
Material | Polypropylen |
Typ | Sterilisationsschale |
Anzahl pro Packung | 1 |
Anzahl pro Karton | 6 |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10586922
![]() |
Thermo Scientific™
6900-0010 |
9.5 l |
71.45 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10791591
![]() |
Thermo Scientific™
6900-0020 |
20 l |
109.00 CHF
1 Stück |
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Trocknen und sterilisieren Sie Instrumente und Laborartikel mit den Thermo Scientific™ Nalgene™ Großen Sterilisationswannen aus Polypropylen. Diese autoklavierbaren Wannen sind auch für das Sammeln und Waschen verschmutzter Laborartikel hilfreich. Diese Wannen verfügen für zusätzliche Stabilität über Rollränder sowie zum einfachen Tragen über eingearbeitete Griffe.
- Wannen sind abgeschrägt und dadurch Platz sparend stapelbar
- Die beständige Wandkonstruktion hält robuster Handhabung und mehrmaligem Autoklavieren stand
Spezifikation
Große Sterilisationswannen sind für das Trocknen und die Sterilisation von Instrumenten und Laborgeräten oder für das Sammeln und Waschen von verschmutzten Laborartikeln nützlich | |
Sterilisationsschale | |
6 | |
Autoklavierbar |
Polypropylen | |
1 | |
Rechteckig |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:
Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.