Learn More
Nabertherm™ Muffelofen mit Hubtür, 1.100 °C
Muffelöfen sind zuverlässige und langlebige Allrounder im Labor und eignen sich ideal für eine Vielzahl von Prozessen im Bereich der Materialforschung und Wärmebehandlung.
3730.00 CHF - 8060.00 CHF
Spezifikation
Temperatur (metrisch) | 1100 °C |
---|---|
Typ | Ofen |
Modell | Hubtür |
Frequenz | 50/60 Hz |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Reglertyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Reglertyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17347849
|
Nabertherm™
L-035H2ANL |
3 l | B510 |
3730.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17357849
|
Nabertherm™
L-035H2ANO |
3 l | C550 |
4470.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17327859
|
Nabertherm™
L-055H2ANL |
5 l | B510 |
4490.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17337859
|
Nabertherm™
L-055H2ANO |
5 l | C550 |
5235.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17387869
|
Nabertherm™
L-095H2ANL |
9 l | B510 |
5180.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17397869
|
Nabertherm™
L-095H2ANO |
9 l | C550 |
5915.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17347889
|
Nabertherm™
L-155H2ANL |
15 l | B510 |
5420.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17357889
|
Nabertherm™
L-155H2ANO |
15 l | C550 |
6165.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17307909
|
Nabertherm™
L-245H2ANL |
24 l | B510 |
7315.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17317909
|
Nabertherm™
L-245H2ANO |
24 l | C550 |
8060.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17387909
|
Nabertherm™
L-405H2ANL |
40 l | B510 |
7665.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17397909
|
Nabertherm™
L-405K1ANL |
40 l | C550 |
6660.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Optimale Temperaturkonstanz von +/- 5K bei geschlossenem Frischlufteinlass im leeren Arbeitsbereich
- Doppelschalengehäuse aus strukturierten Edelstahlblechen mit zusätzlicher Lüfterkühlung für niedrige Oberflächentemperatur
- Es werden nur Fasermaterialien verwendet, die nicht gemäß TRGS 905, Klasse 1 oder 2 als krebserzeugend eingestuft sind
- Keramische Heizplatten mit integrierten Heizelementen, die geschützt sind und leicht ausgetauscht werden können
- In der Tür integrierter einstellbarer Lufteinlass
- Abluftauslass in der Rückwand des Ofens
- Halbleiterrelais sorgen für einen geräuscharmen Betrieb
- NTLog Basic für Nabertherm Steuergerät: Aufzeichnung von Prozessdaten mit USB-Stick
- Definierte Anwendung innerhalb der Einschränkungen der Betriebsanleitung
- Sehr kurze Lieferzeiten für Standardöfen und Ersatzteile
Zusatzausstattung
- Abgasanlage, Abgasanlage mit Ventilator oder Katalysator
- Übertemperatur-Grenzwertregler mit einstellbarer Abschalttemperatur für thermischen Schutz
- Schutzgasanschluss zum Spülen mit nicht brennbaren Gasen
- Manuelles oder automatisches Gasversorgungssystem
- Anschluss für Thermoelement in der Rückwand oder Ofentür
- Prozesssteuerung und Dokumentation über VCD-Softwarepaket zur Überwachung, Dokumentation und Steuerung
Spezifikation
1100 °C | |
Ofen | |
Hubtür | |
50/60 Hz |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Nabertherm™ Muffelofen mit Hubtür, 1.100 °C