Learn More
MRS 2768 tetrasodium salt, Tocris Bioscience™
Click to view available options
Menge:
1 mg
Beschreibung
Selective P2Y2 agonist (EC50 = 1.89 μM). Displays no affinity for human P2Y4 or P2Y6 receptors.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | MRS 2768 tetrasodium salt |
CAS | 2567869-47-8 |
Summenformel | C15H16N2Na4O18P4 |
Menge | 1 mg |
Synonym | mrs 2768 tetrasodium salt, uridine-5'-tetraphosphate ?-phenyl ester tetrasodium salt |
InChI-Schlüssel | ASYFBNZFGLWLNC-YYXHNCPRSA-J |
SMILES | C1=CC=C(C=C1)OP(=O)([O-])OP(=O)([O-])OP(=O)([O-])OP(=O)([O-])OCC2C(C(C(O2)N3C=CC(=O)NC3=O)O)O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+] |
IUPAC-Name | tetrasodium;[[(2R,3S,4R,5R)-5-(2,4-dioxopyrimidin-1-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methoxy-oxidophosphoryl] [oxido-[oxido(phenoxy)phosphoryl]oxyphosphoryl] phosphate |
Molekulargewicht (g/mol) | 728.143 |
PubChem CID | 90488893 |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
MRS 2768 tetrasodium salt, Tocris Bioscience™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur