Learn More
L(+)-Arabinose, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 87-72-9 | C5H10O5 | 150.13 g/mol
Marke:  Thermo Scientific Acros 104980250
64.68 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Menge 25 g
Verpackung Kunststoffflasche
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10509980
  • 65.05 CHF / 25 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Mehr anzeigen
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • L(+)-Arabinose
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0468263 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number104980250,104981000,104985000
ChargennummerA0454968 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number104980250,104981000,104985000
ChargennummerA0402755 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number104980250,104981000,104985000
ChargennummerA0401664 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number104980250,104981000,104985000
ChargennummerA0413880 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number104980250,104981000,104985000
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
L(+)-Arabinose, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals > 25 g; Kunststoffflasche