Learn More
Benzalkoniumchlorid, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11384048
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Benzalkoniumchlorid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11384048
25 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Artikelnummer. 11384048
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 041339.14
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Kationischer Oberflächenwirkstoff
Cationic surface active agentBenzalkonium chloride is used in textile dyeing, softeners, antistatic agents, emulsifiers and conditioner. It acts as a cationic detergent. It is also used as a preservative in pharmaceutical products like eye, ear and nasal drops and sprays. Further, it is an active ingredient in personal care products such as hand sanitizers, shampoos, deodorants and wet wipes. In addition to this, it is used in a study to assess its action on epithelia conjunctival cells in vitro.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 63449-41-2
Summenformel C21H38ClN
Molekulargewicht (g/mol) 339.99
MDL-Nummer MFCD00137276
InChI-Schlüssel JBIROUFYLSSYDX-UHFFFAOYSA-M
Synonym benzyldimethyldecylammonium chloride, benzenemethanaminium, n-decyl-n,n-dimethyl-, chloride, benzenemethanaminium, n-decyl-n,n-dimethyl-, chloride 1:1, quaternary ammonium compounds, benzyl-c8-18-alkyldimethyl, chlorides, roccal, benzyl decyl dimethylazanium chloride, tret-o-lite xc 511, ccris 4586, benzyl decyl dimethylammonium chloride, c8-18-alkydimethylbenzyl ammonium chlorides
PubChem CID 13762
IUPAC-Name benzyl(dodecyl)dimethylazanium chloride
SMILES [Cl-].CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzalkonium Chloride
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Miscible with water,acetone,ether and alcohol. Slightly miscible with benzene.
Physikalische Form Halbfest/fest, R=C
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerW26K001 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/02/2025 Catalog Number041339.22,041339.14,041339.36
ChargennummerN28K003 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/03/2024 Catalog Number041339.22,041339.14,041339.36
ChargennummerR05G030 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/01/2023 Catalog Number041339.22,041339.14,041339.36
ChargennummerP29I048 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2022 Catalog Number041339.14,041339.36
ChargennummerP29I048 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number041339.22,041339.14,041339.36
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzalkonium chloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
Benzalkoniumchlorid, Thermo Scientific Chemicals >