Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-(+)-Arabinose, 99 % Artikelnummer.: 11443904
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Chemicals L-(+)-Arabinose, 99 %
Artikelnummer. 11443904
50 g
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Artikelnummer. 11443904
Marke: Thermo Scientific Chemicals A11921.18
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
L-(+)-Arabinose is used to identify and differentiate and characterize pentose sugar isomerase. It is also used as the carbon source in microbial culture. It is involved in the bioproduction of L-ribose. It finds application in the production of savory reaction flavors. Its derivatives are used in the development of antiviral agents such as nucleoside. It acts as a base component of hemicellulose and pectin.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
L-(+)-Arabinose wird zur Identifizierung und Differenzierung und Charakterisierung von Pentose-Zucker-Isomerase verwendet. Wird auch als Kohlenstoffquelle in der mikrobiellen Kultur verwendet. Ist an der Bioproduktion von L-Ribose beteiligt. Findet Anwendung in der Produktion von herzhaften Reaktionsaromen. Die Derivate werden bei der Entwicklung von antiviralen Wirkstoffen wie Nukleosid eingesetzt. Dient als Basiskomponente von Hemicellulose und Pektin.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Glycerin. Unlöslich in Alkohol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 87-72-9
Summenformel C5H10O5
Molekulargewicht (g/mol) 150.13
MDL-Nummer MFCD00067709
InChI-Schlüssel SRBFZHDQGSBBOR-VVZXFQNISA-N
Synonym beta-d-arabinopyranose, 2r,3s,4r,5r-oxane-2,3,4,5-tetrol, pentopyranose #, .beta.-d-arabinopyranose, b-arabinopyranose, beta-arabinopyranose 9ci, methyl, a-d-arabinopyranoside, beta-d-arabinopyranose 9ci, 2r,3s,4r,5r-tetrahydro-2h-pyran-2,3,4,5-tetraol, 3s,2r,4r,5r-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-2,3,4,5-tetraolMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 25245970
IUPAC-Name (4S,5S)-Oxan-2,3,4,5-Tetrol
SMILES C1C(C(C(C(O1)O)O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-(+)-Arabinose
Schmelzpunkt 155°C to 160°C
Prozentgehaltsbereich 99%
Menge 50 g
Beilstein 1723085
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and glycerol. Insoluble in alcohol.
Formelmasse 150.13
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10252843 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/10/2024 Catalog NumberA11921.30,A11921.18
Chargennummer10250503 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/08/2024 Catalog NumberA11921.30,A11921.18
Chargennummer10241046 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/10/2023 Catalog NumberA11921.30,A11921.18
Chargennummer10244990 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog NumberA11921.30,A11921.18
Chargennummer10236638 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA11921.30,A11921.18
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals L-(+)-Arabinose, 99 % >