Learn More
Miele Professional™ Mobile Injector, Modul A 302
Modul A 302 für die optimale Beladung von Laborgläsern.
Marke: Miele Professional™ 11116960
766.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Geeignet für Laborgläser wie Erlenmeyerkolben
- Ausgestattet mit 32 Einspritzdüsen mit Kunststoffhalterungen ID 110
- Düsenabstand 57 mm über die Breite, 61 mm über die Tiefe
Spezifikation
Injektormodul für Laborreinigungsgerät | |
Laborwaschkörbe A 100 und A 150 | |
Vier Reihen mit acht Injektoren | |
132 x 215 x 479 mm |