Learn More
Invitrogen™ MagicMedia™ E. coli Expression Medium
Speziell entwickelt, um die Ausbeute rekombinanter Proteine in T7-regulierten E. coli-Expressionssystemen drastisch zu erhöhen, ohne Überwachung der optischen Dichte der Kultur (Optische Dichten) oder Zugabe von Induktoren
Marke:  Invitrogen™ K6803
Artikelnummer. 10412313
  • 231.00 CHF / 1 Liter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Includes: Enthält die proprietäre Komponente A (als SoluPouchpowder- bzw. 1X-Flüssigkeit) und die Komponente B (in Pufferform).
Beschreibung
Beschreibung
  • Die proprietäre Formulierung ermöglicht E. coli das Erreichen von bis zu 3- bis 10-fach höheren Kulturdichten als bei herkömmlichen LB- + IPTG-Methoden.
  • Um bis zu 3- bis 10-fache Proteinausbeute mit deutlich geringerer Bearbeitungszeit.
  • Eliminieren zeitaufwändiger O.D.-Überwachungsschritte: vorbereitetes MagicMedia E. coli-Expressionsmedium inokulieren, Kultur über Nacht züchten und dann ernten
  • Reduziert Kulturvolumen für eine einfachere Handhabung und Skalierung von Prozessen
  • Eignet sich hervorragend für die gleichzeitige Expression mehrerer Klone für Anwendungen mit hohem Durchsatz
Bioproduktion, Klonierung, Transformation
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Flüssig
Komponente A (1x Flüssigkeit) und Komponente B (Flüssigkeit)
Bei 2−8 °C im Dunkeln lagern
. Haltbarkeit: 12 Monate ab Herstellungsdatum
E. coli
MagicMedia™
E. coli Expressionsmedium
Raumtemperatur
1 L
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerK680316J2401 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog NumberK6803
ChargennummerK680318L2401 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog NumberK6803
ChargennummerK680303K2101 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberK6803
ChargennummerK680325E2201 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberK6803
ChargennummerK680309B2201 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberK6803
Name des Produkts
Invitrogen™ MagicMedia™ E. coli Expression Medium > Gebrauchsfertig; 1 l