Learn More
Miele Professional™ Mobile Injector, Modul A 300
Modul A 300 für die optimale Beladung von Laborgläsern.
Marke: Miele Professional™ 11116900
458.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Geeignet für Laborgläser wie Erlenmeyerkolben
- Ausgestattet mit 8 Einspritzdüsen E 352 (6 x 220 mm)
- Ausgestattet mit 8 Verriegelungsmechanismen für Düsen E 354
- Düsenabstand 120 mm über die Breite, 123 mm über die Tiefe
Spezifikation
Injektormodul für Laborreinigungsgerät | |
Laborwaschkörbe A 100 und A 150 | |
Zwei Reihen mit vier Injektoren | |
181 x 220 x 479 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Miele Professional™ Mobile Injector, Modul A 300 > Kann verwendet werden mit:Laborwaschkörbe A 100 und A 150
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur