Learn More
Miele Professional™ Oberkorb
Oberkorb A 101 höhenverstellbar, zur optimalen Aufnahme von Einsätzen
Marke:  Miele Professional™ 12645590
560.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15443873
  • 672.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 05-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Bestückungshöhe 160 +/- 30 mm, -breite 475 mm, -tiefe 443 mm
  • Mit eingebautem Sprüharm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Korb für Laborreinigungsgerät
PG 8583/PG 8593 Laborreiniger
206 x 528 x 527mm
Oberkorb zur optimalen Aufnahme von Injektormodulen
Offene Front, integrierter Sprüharm
Name des Produkts
Miele Professional™ Oberkorb > Kann verwendet werden mit: PG 8583/PG 8593 Laborreiniger