Learn More
Thermo Scientific Chemicals Einweg-IR-Karten, 5x10 cm, KCl-Fenster, 19 mm Öffnung
Stellt ein praktisch montiertes, nicht absorbierendes Substrat für die qualitative Infrarotanalyse bereit.
Marke:  Thermo Scientific Chemicals 043932.KJ
69.94 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15466565
  • 71.80 CHF / 5 Stück
Verfügbar ab: 07-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
  • Größe: 5 x 10 cm
  • KCl-Fenster
  • 19 mm Öffnung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Einweg-IR-Karten
5/Packung
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Einweg-IR-Karten, 5x10 cm, KCl-Fenster, 19 mm Öffnung > 5pc