Learn More
BRAND™ Silberbrand™ Eterna Messzylinder, Klasse B, niedrige Form, Borosilikatglas
Gefertigt aus DURAN™ Borosilikatglas nach DIN EN ISO 4788. BRAND™ Silberbrand™ ETERNA Messzylinder Klasse B in niedriger Form bestehen aus Borosilikatglas. Graduierungen in brauner Diffusionsfarbe ermöglichen die schnelle Volumenbestimmung bei trüben, hellen Flüssigkeiten. Mit praktischem Ausguss und stabilem Sechskantfuß.
Marke: BRAND™ 42028
21.74 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Aus DURAN™ Borosilikatglas
- Entspricht den DIN EN ISO-Normen 4788
- Braune Graduierungen ermöglichen eine schnelle und einfache Volumenbestimmung bei lichtundurchlässigen und hellen Flüssigkeiten.
- Mit integriertem Ausgießer, um Verschüttungen während des Ausgießens zu verhindern
- Der sechseckige Glasfuß sorgt für bessere Stabilität
Spezifikation
Hexagonal | |
Rund | |
B | |
±1 ml | |
Borosilikatglas | |
2 ml | |
± 0.8 ml |
Volumenaufnahme | |
DIN EN ISO 4788 | |
145 mm | |
Graduierte Messzylinder | |
50 ml | |
Autoklavierbar | |
2 ml |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
-
Mehrere Hersteller
Preisbrecherische Deals für Laborglaswaren
Decken Sie sich mit Laborbechern, Kolben und mehr ein, bevor diese Angebote verschwinden.Aktionscode: 24123Gültig bis zum: 2025-06-14
Neues Angebot Jetzt sparen -
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 85% -
Mehrere Hersteller
Zurück zum Labor Sommersemester
Sparen Sie bis zu 94% bei Teaching Lab EssentialsAktionscode: 25721Gültig bis zum: 2025-05-01
Neues Angebot Jetzt sparen