Learn More
Labconco™ FlaskScrubber™ Glassware Washers
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Versatile and efficient glassware washers designed for efficient and consistent washing of narrow-neck glassware and general labware.
Marke:  Labconco™ 412001010
10091.23 CHF gültig bis 2025-07-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16874040
  • 14880.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 23-09-2025
Beschreibung
Labconco FlaskScrubber™ Glaswaschgeräte sind für effizientes und einheitliches Waschen von Enghals-Glasartikeln und Allzweck-Laborartikeln vorgesehen. Die CleanWorks OS Software ist über eine vollfarbige Touchscreen-Oberfläche zugänglich und bietet eine intuitive und klare Überwachung der Waschlasten – wodurch eine wiederholbare, effektive und nachvollziehbare Reinigung gewährleistet wird.
FlaskScrubber Modelle erreichen eine maximale Waschtemperatur von 93 °C und trocknen Glasartikel schnell mit standardmäßiger Spritzgießtrocknung, forcierter Luftspindelinjektion und SpeedVent Wärmemanagementtechnologie. Die FlaskScrubber Modelle haben ein unteres Spindelgestell mit 36 Plätzen und können mit einer Vielzahl von Einsätzen und zusätzlichen Gestellen zur Aufnahme alle Arten von Laborartikeln ausgestattet werden.
  • Touchscreen-Display mit intuitiver CleanWorks OS Software
  • Die flexible Konstruktion ermöglicht die Verwendung von Spindelinjektion- und Standard-Gestellen
  • Max. Waschtemperatur von 93 °C zur Entfernung hartnäckiger Verunreinigungen
  • Die moderne Waschpumpe maximiert die Wasserzirkulation bis zu 424 Liter/min
  • Standard-Druckluftspindeltrocknung mit SpeedVent Technologie
  • Robuste Kammer und Gestelle aus Edelstahl Typ 304
  • Spindelinjektionsgestell mit 36 Plätzen im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Labconco™ FlaskScrubber™ Glassware Washers > Freistehendes Waschgerät; 11 A; 230 V