Learn More
METTLER TOLEDO™ InLab™ Mono pH-Halbzellenelektroden
Für Anwendungen, bei denen Lebensdauer der pH-Elektrode wesentlich kleiner ist als die der Referenzelektrode.
Marke: METTLER TOLEDO™ 51343196
394.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Für den Einsatz mit METTLER TOLEDO SevenExcellence und SevenCompact Messgeräten sowie anderen Marken. Verbindungskabel können erforderlich sein.
- Erfassen Sie die Elektrodenkalibrierung und -ergebnisse mit LabX Software, die für erweitertes Datenmanagement und die Einhaltung von Vorschriften gemäß 21CFR Teil 11 entwickelt wurde.
- Kompatibel mit InMotion Autosampler zur automatischen Messung und Reinigung von bis zu 303 Proben.
Anwendungen im Brennpunkt
- Hochtemperaturproben
- Proben mit hohem pH-Wert
- Korrosive Säuren und Basen
- Trinkwasser
Zubehör und Pflege
- In 3M KCl (51350072) oder InLab Lagerlösung (30111142) lagern
- Empfohlen für die Verwendung mit METTLER TOLEDO Puffern (Beutel: 51302080, Flaschen: 63056116)
Spezifikation
S7 auf BNC (30281915) | |
0 bis 12 | |
Halbzellen-Messelektrode; A41 dickwandiges Membranglas | |
InLab™ Mono Plus | |
0 °C bis 130 °C | |
120 mm | |
12 mm |
Glas | |
0 °C° bis 130 °C° | |
Elektrolytschlauchkupplung, Elektrolytenbrücke | |
32 °F bis 266 °F | |
4,7 in. | |
0.47 Zoll |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
METTLER TOLEDO™ InLab™ Mono pH-Halbzellenelektroden > InLab Mono Plus; pH 0 bis 12
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur