Learn More
Pufferlösung pH 4,00 (Phthalate), NIST-Standardlösung, gebrauchsfertig für pH-Messungen, Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
10 L
Verpackung:
Beutel in Karton
Plastikflasche aus HDPE
Beschreibung
Pufferlösung pH 4,00 (Phthalat), NIST-Standardlösung, gebrauchsfertig zur pH-Wert-Messung
Gebrauchsfertig für die pH-Messung.
Jede Lösung ist durch ihre Farbe leicht zu identifizieren, spart Zeit und reduziert Fehler.
Unsere Pufferlösungen sind eine qualitativ hochwertige und zuverlässige Produktpalette, die genaue Ergebnisse für die Kalibrierung/Titration gewährleistet.
Jede Lösung ist durch ihre Farbe leicht zu identifizieren, spart Zeit und reduziert Fehler.
Unsere Pufferlösungen sind eine qualitativ hochwertige und zuverlässige Produktpalette, die genaue Ergebnisse für die Kalibrierung/Titration gewährleistet.
- Farbkodierte Standard-Pufferlösungen
- Hergestellt für Toleranzen von ±0,02 pH-Einheiten
- Präzise Standardisierung und Kennzeichnung mit chargenspezifischem pH bei 20 °C
- Alle Puffer sind rückführbar auf NIST und den BS1647-Standard
- Verpackt in HDPE-Behältern zum Schutz der Produktintegrität und zur Gewährleistung einer sicheren Handhabung (gilt für die Mengen 1 l, 2,5 l und 5 l)
- Standardpuffer sind über den Bereich von pH 2 bis pH 10 erhältlich
- Farbcodierte Pufferlösungen sind im folgenden Bereich von erhältlich: pH 4, pH 7 und pH
Spezifikation
Spezifikation
Farbe | Farblos |
pH | 4 |
Physikalische Form | Flüssig |
Menge | 1 L |
Verpackung | Plastikflasche aus HDPE |
Dokumentation
Scientific Resources
Brochures
Fisherbrand Focus on pH and electrochemistry
DateigrößeVersion: 3.6 MB
Fisherbrand Focus on pH and electrochemistry
DateigrößeVersion: 9.1 MB
Fisherbrand Focus on pH and electrochemistry
DateigrößeVersion: 3.5 MB
Fisherbrand Focus on pH and electrochemistry
DateigrößeVersion: 2.5 MB
Water analysis
DateigrößeVersion: 7.3 MB
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24155Gültig bis zum: 2025-04-30
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 85%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Pufferlösung pH 4,00 (Phthalate), NIST-Standardlösung, gebrauchsfertig für pH-Messungen, Fisher Chemical >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur