Learn More
Technische pH-Pufferlösung
GREENER_CHOICE
Zuverlässiger und umfassender pH-Puffer. Mettler Toledo™ Technische pH-Pufferlösungen sind auf zwei Dezimalstellen genau angegeben und rückführbar auf NIST-Normen. Die farbcodierte Lösung wird in einer praktischen 250 ml-Plastikflasche mit unkomplizierten Etiketten geliefert.
Marke:  Mettler Toledo 51350006
29.49 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10683701
  • 38.65 CHF / 250 Milliliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
pH-Wert-Messungen sind nur so genau wie die für die Kalibrierung verwendeten Pufferlösungen. Diese Pufferlösungen mit technischem Gütegrad bieten einen zuverlässigen pH-Puffer für den regelmäßigen Einsatz mit den meisten Anwendungen. (pH-Elektroden müssen regelmäßig – mindestens einmal täglich – vor Messungen und nach jeder Reinigung, Regeneration und längerfristigen Lagerung kalibriert werden.)
  • NIST-rückführbar und auf zwei Dezimalstellen spezifiziert
  • Handliche Kunststoffflaschen mit Schraubverschluss für einfache Handhabung
  • Inklusive Testzertifikat und schlichtes Etikett mit Temperaturtabelle
  • SDS und Etikett enthalten Informationen gemäß GHS (Globales Harmonisiertes System)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Grün
pH-Elektroden
250 ml
Je 1
Technisch
pH-Messung, Elektrodenkalibrierung
7
Geruchsneutral
Ja
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Name des Produkts
Technische pH-Pufferlösung > pH: 7,00; Farbe: Grün