Learn More
Aceton, ExtraPure, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10244202 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
5 L, Plastikflasche aus HDPE, 5 Liter
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
10 L
25 L
Verpackung:
Braunglasflasche
Kunststoffbehälter
Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Metallkanister
Plastikflasche aus HDPE
Packungsgröße:
1 Liter
10 Liter
2.50 Liter
25 Liter
5 Liter
500 Milliliter
Spezifikation
Verpackung Plastikflasche aus HDPE
CAS 67-64-1
Dampfdruck 247mbar at 20°C
Viskosität 0.32 mPaS at 20°C
Dampfdichte 2
Physikalische Form Flüssig
Summenformel C3H6O
MDL-Nummer 8765
Farbe Farblos
pH 7
Schmelzpunkt -95°C
Siedepunkt 56°C
Menge 5 L
Formelmasse 58.08g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetone
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/­Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Aceton, ExtraPure, SLR, Fisher Chemical >