Learn More
Fisherbrand™ accumet™ Quecksilber-freie Silver Billet Halbzellen-Elektrode
Für Titrationen von Silber und Halogeniden
Marke:  Fisherbrand™ 93X219133
Artikelnummer. 11550074
  • 298.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 25-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Requires :
  • Erfordert kompatible Referenzelektrode; empfohlene Referenzelektroden sind 13-620-216, 13-620-273, 13-620-47
  • Erfordert einen 13-640-150-Stecker-Adapter für den Anschluss an US-Standardeingänge oder einen 13-620-490-BNC-Eingangsadapter für BNC-Eingänge.
Beschreibung
Beschreibung
Für Titrationen von Silber und Halogeniden
  • Extragroße Silver Billet Halbzellen-Elektrode
  • Glasschaft mit 14 cm Länge
  • Temperaturbereich von -5 bis +100 °C (+23 bis +212 °F)
  • Schaftdurchmesser 10 mm
  • Steckverbinder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Pin
-5 °C° bis +100 °C°
Halogenid, Silber
-5 bis + 100 °C
140 mm
10 mm
Glas
Halbzellenelektrode
23 °F bis 212 °F
5,5 in.
0.37 Zoll
Name des Produkts
Fisherbrand™ accumet™ Quecksilber-freie Silver Billet Halbzellen-Elektrode > Glaskörper, Silberplakette, große Oberfläche