Learn More
Kimberly-Clark™ KIMTECH™ Eimer mit Poliertüchern
Entwickelt für trockene Polierprozesse. Der Kimberly-Clark™ Kimtech™ Eimer mit Poliertüchern enthält 300 leichte, weiße Tücher, die für die Oberflächenvorbereitung, Anwendungen vor/nach dem Lackieren und das Polieren von Glas geeignet sind.
Marke:  Kimberly-Clark™ 7213
173.49 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 12695586
  • 484.00 CHF / 300 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-07-2025
Beschreibung
  • Für den Einsatz in der Herstellung von Metall
  • 300 weiße Blätter auf einer Rolle, die aus einem speziell entwickelten Eimerspender ausgegeben werden
  • Abnehmbarer Deckel für bequemes Nachfüllen
  • Separater Mitteldeckel zur einfachen Ausgabe von Blättern und zur kontrollierten Verwendung.
  • Langlebiger Metallgriff und Kunststoffhandgriff
  • Ideal zum Wischen unterwegs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Poliertücher
60 x 39 cm
60 cm
Lackanwendungen und zum Polieren von Glasoberflächen
Weiß
14.82 Zoll
39 cm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kimberly-Clark™ KIMTECH™ Eimer mit Poliertüchern >