Learn More
ABEBA™ Uni6 Blaue Arbeitssportschuhe O1
Die ABEBAtrade; Uni6 blauen Arbeitssportschuhe O1 bestehen aus wasserfestem Strickgewebe und verfügen über eine rutschfeste PU/TPU-Außensohle.
Marke:  ABEBA™ 36773/36
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16308161
  • 115.00 CHF / 1 Paar
Verfügbar ab: 30-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
ulliAtmungsaktiv, leicht, bequem/liliEntspricht EN ISO 20347: 2012, O1 FO, SRC/liliESD-dissipativ gemäß DIN EN 61340/liliRutschfeste PU/TPU-Außensohle/liliGute Dämpfung/liliStoßdämpfung im Fersenbereich/liliWasserfestes und atmungsaktives Strickgewebe/liliAtmungsaktive und antibakterielle Silberionen-Einlegesohle/liliKeimfrei gemacht/liliHerausnehmbare Active Comfort-Einlegesohle/li/ul
Spezifikation
Spezifikation
CE EN ISO 20347:2012, O1, FO, SRC, ESD
Blau
Atmungsaktive Silberionen-Einlegesohle
36
Polyurethan, Thermoplast-Polyurethan
1 Paar
Schnüre
Edelstahl
Textil
Rutschfest und abriebfest, ESD-ableitend, stoßdämpfend
Sportschuhe
EN ISO 20347:2012; DIN EN 61340
Name des Produkts
ABEBA™ Uni6 Blaue Arbeitssportschuhe O1 > Größe: 36