Learn More
Metro™ Vorkonfigurierter Wagen für Atemwegsmanagement
Ausgezeichneter Arbeitsraum und Aufbewahrung von kleinen und mittelgroßen Artikeln
Marke:  Metro™ SXRSAIR1
Artikelnummer. 15917261
  • 8525.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 05-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes:
  • Kunststoffbehälter mit 7.6 cm (3in)
  • Kunststoffbehälter mit 15.2 cm (6in)
  • 7.63 cm (3 Zoll) Schubladenteiler (3 kurz,2 lang)
  • Ausschwenkbares Gehäuse links mit 3 verschließbaren Kippbehältern
  • Ausschwenkbares Gehäuse rechts mit an der Oberseite verschließbarem Kippbehälter
  • Tablett und Unterteilungen
  • Abfallbehälter und -halter
  • Brückenaufsatz bestehend aus einem Halterungsrohr
  • Hängeschiene am Brückenaufsatz
  • Metallbehälter in 1/2 Größe
  • Kunststoffbehälter mit Abdeckungen (6) am Brückenaufsatz
  • Gitterkorb am Brückenaufsatz
  • Einfachbreiter mobiler Unterbausatz
  • Einfachbreiter Gehäusebausatz 83.8 cm (33 Zoll)
  • Innenplattenbausatz 83.8 cm (33 Zoll) mit mechanischem Schloss (2 Schlüssel)
  • Bausatz für den Aufsatz
Beschreibung
Beschreibung
  • Gesamtabmessungen (T x B x H): 63.5 x 88.3 x 114.3 cm (25 x 34.75 x 45 in.)
  • Das seitliche Gehäuse lässt sich ausschwenken und bieten so zusätzliche Arbeitsfläche und einen einfachen Zugang zu Gegenständen in den Kippbehältern
Spezifikation
Spezifikation
Wagen für Atemwegsmanagement
25 in.
25 x 34.7 x 45 in.
114,3 cm
Polymer
34.7 Zoll
Taupe, Blue
63,5 cm
45 in.
7.6-cm-Polymer-Schublade, 15.2-cm-Polymer-Schublade, 7.63-cm-Schubladenteiler (3 kurz, 2 lang), ausschwenkbares Gehäuse links mit 3 verschließbaren Kippbehältern, ausschwenkbares Gehäuse rechts mit an der Oberseite verschließbarem Kippbehälter, Tablett mit Unterteilungen, Abfallbehälter und Halter, Brückenaufsatz bestehend aus einem Halterungsrohr, Hängeschiene am Brückenaufsatz, Metallbehälter 0.5-facher Größe, Kunststoffbehälter mit durchsichtigen Abdeckungen am Brückenaufsatz, 6 Gitterkörbe am Brückenaufsatz, einfachbreiter mobiler 83.8-cm-Unterbausatz, 83.8-cm-Innenplattenbausatz mit mechanischem Schloss (2 Schlüssel), Bausatz für den Aufsatz
None
88,3 cm
Name des Produkts
Metro™ Vorkonfigurierter Wagen für Atemwegsmanagement > Abmessungen Wagen (T x B x H): 63.5 x 88.3 x 114.3 cm (25 x 34.75 x 45 Zoll)