Learn More
Metro™ Starsys™ vorkonfigurierte mobile Arbeitsstation, Versorgungs- und Transportwagen
Größere Lagerungsdichte bei geringerem Platzbedarf
Marke:  Metro™ SXRDGS4
Artikelnummer. 15977241
  • 6270.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 12-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Vorkonfigurierter mobiler Arbeitsplatz
24.9 Zoll
24.9 x 42.5 x 44.7 in.
113,6 cm
Aluminium, Polymer
42.5 Zoll
Gray
63,2 cm
44.7 Zoll
Die doppelbreite Einheit mit Schubladen auf der linken und einer Tür auf der rechten Seite ist ein platzsparendes Lagersystem in einer leichten mobilen Plattform, 45 Zoll hoch, gut geeignet für Vorbereitungen oder andere aufgabenbezogene Tätigkeiten, linke Seite enthält insgesamt sechs Schubladen, rechte Seite hat eine 270°-Klapptür mit zwei verstellbaren Einlegeböden, drei 3-Zoll-Polymer-Schubladen, einer 6-Zoll-Polymer-Schublade, zwei 9-Zoll-Polymer-Schubladen, Einlegeböden lassen sich schnell und einfach an die Verpackungsgrößen anpassen, um so eine maximale Lagerungsdichte zu erreichen, Türgriff und Schubladenauszüge in Schieferblau
None
107,9 cm
Name des Produkts
Metro™ Starsys™ vorkonfigurierte mobile Arbeitsstation, Versorgungs- und Transportwagen > Starsys Mobilwagen, doppelt breit